4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 96.4 EUR
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407440
CAS nummer: 500577-99-1