2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430108-250MG PC430108-1G PC430108-5G
APOSPC430108-250MGEA 157 EUR
APOSPC430108-250MG APOSPC430108-1G APOSPC430108-5G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026384
CAS nummer: 1119455-04-7