2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 262 EUR
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆F₃NO·ClH
Smeltpunt: 189…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08447280
CAS nummer: 886050-51-7