3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430135-100MG PC430135-250MG PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA 122 EUR
APOSPC430135-100MG APOSPC430135-250MG APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19686686
CAS nummer: 1334416-77-1