tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430237-250MG PC430237-1G
APOSPC430237-250MGEA 287 EUR
APOSPC430237-250MG APOSPC430237-1G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27956892
CAS nummer: 1434141-81-7