3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430268-1G PC430268-250MG PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA 80.4 EUR
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD19443457
CAS nummer: 890129-90-5