Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 409 EUR
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formule: C₅H₇BF₃O·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348448
CAS nummer: 1366170-42-4