tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430294-1G PC430294-250MG
APOSPC430294-1GEA 201 EUR
APOSPC430294-1G APOSPC430294-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250751
CAS nummer: 1209780-71-1