1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430325-1G PC430325-250MG
APOSPC430325-1GEA 695 EUR
APOSPC430325-1G APOSPC430325-250MG
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone) 95%
1,1'-(Piperidine-1,4-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanone)
Formule: C₉H₉F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840379
CAS nummer: 1159982-56-5