7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 162 EUR
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD20926386
CAS nummer: 1353011-97-8