Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 298 EUR
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Smeltpunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06809227
CAS nummer: 37522-19-3