2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ester
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 164 EUR
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Formule: C₈HF₇O₂
MW: 262.081 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784266
CAS nummer: 142685-25-4
UN: 3272
ADR: 3 III