Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 58.4 EUR
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18417405
CAS nummer: 1261846-02-9