2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 33.7 EUR
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₄F₆O
Kookpunt: 63…65 °C (15 mm Hg)
Dichtheid: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061276
CAS nummer: 74853-66-0
UN: 1993
ADR: 3,III