1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 263 EUR
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formule: C₂HBr₂F
Kookpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02913515
CAS nummer: 358-96-3