4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 137 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Kookpunt: 222…223 °C
Dichtheid: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061182
CAS nummer: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III