Heptafluorobenzyl iodide 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 238 EUR
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formule: C₇F₇I
Kookpunt: 153 °C
Dichtheid: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153184
CAS nummer: 79865-03-5
UN: 1760
ADR: 8,II