3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 30.8 EUR
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840208
CAS nummer: 402-12-0