4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4414-100MG PC4414-250MG PC4414-1G
APOSPC4414-100MGEA 102 EUR
APOSPC4414-100MG APOSPC4414-250MG APOSPC4414-1G
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094244
CAS nummer: 503315-77-3