2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 22 EUR
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₃
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11101445
CAS nummer: 1065076-49-4