2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, 4-(Bromoacetyl)-5-fluoro-2-methoxyphenol, 2-Bromo-2'-fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
PC4447-1G PC4447-5G
APOSPC4447-1GEA 141 EUR
APOSPC4447-1G APOSPC4447-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11101446
CAS nummer: 1065076-50-7
UN: 3262
ADR: 8,III