5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC445029-1G PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA 116 EUR
APOSPC445029-1G APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062986
CAS nummer: 212268-13-8