Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4451-100G PC4451-25G PC4451-5G
APOSPC4451-100GEA 1050 EUR
APOSPC4451-100G APOSPC4451-25G APOSPC4451-5G
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Formule: C₈HF₁₅O₃·H₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783987
CAS nummer: 96513-97-2