4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446014-1G PC446014-5G
APOSPC446014-1GEA 246 EUR
APOSPC446014-1G APOSPC446014-5G
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Formule: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052351
CAS nummer: 1053659-46-3