2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 394 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.149 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772878
CAS nummer: 63968-84-3