5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446022-1G PC446022-5G
APOSPC446022-1GEA 246 EUR
APOSPC446022-1G APOSPC446022-5G
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Formule: C₉H₈FN₃O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131099
CAS nummer: 1208081-41-7