5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446023-1G PC446023-5G
APOSPC446023-1GEA 184 EUR
APOSPC446023-1G APOSPC446023-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₆FN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568311
CAS nummer: 1053656-53-3