5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446024-1G PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA 220 EUR
APOSPC446024-1G APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₁H₈ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568333
CAS nummer: 466664-94-8