N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446028-1G PC446028-5G
APOSPC446028-1GEA 246 EUR
APOSPC446028-1G APOSPC446028-5G
N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formule: C₁₂H₁₇F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052400
CAS nummer: 1053657-86-5