N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446029-1G PC446029-5G
APOSPC446029-1GEA 310 EUR
APOSPC446029-1G APOSPC446029-5G
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₅O₃
MW: 321.256 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052406
CAS nummer: 1053658-19-7