2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446033-1G
PC446033-5G
APOSPC446033-1GEA
184
EUR
APOSPC446033-1G
APOSPC446033-5G
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00106513 CAS nummer: 34898-30-1 |