5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446035-1G PC446035-5G
APOSPC446035-1GEA 310 EUR
APOSPC446035-1G APOSPC446035-5G
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227192
CAS nummer: 109919-31-5