2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 631 EUR
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227256
CAS nummer: 862120-75-0