5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446037-1G PC446037-500MG
APOSPC446037-1GEA 319 EUR
APOSPC446037-1G APOSPC446037-500MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₃F₃N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845723
CAS nummer: 866496-24-4