(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446038-1G PC446038-5G
APOSPC446038-1GEA 203 EUR
APOSPC446038-1G APOSPC446038-5G
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Formule: C₉H₇ClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845743
CAS nummer: 1160994-91-1