3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446056-1G PC446056-500MG
APOSPC446056-1GEA 388 EUR
APOSPC446056-1G APOSPC446056-500MG
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981343
CAS nummer: 1311280-43-9