6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446058-1G PC446058-500MG
APOSPC446058-1GEA 319 EUR
APOSPC446058-1G APOSPC446058-500MG
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00629759
CAS nummer: 61875-34-1