2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 203 EUR
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₇F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190031
CAS nummer: 1095211-28-1