Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446061-1G PC446061-500MG PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA 267 EUR
APOSPC446061-1G APOSPC446061-500MG APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Formule: C₇H₅F₃NO₃·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981460
CAS nummer: 1311283-96-1