2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446066-1G PC446066-5G
APOSPC446066-1GEA 310 EUR
APOSPC446066-1G APOSPC446066-5G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₃N₃·ClH
MW: 274.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981494
CAS nummer: 1332495-31-4