5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 449 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formule: C₁₂H₉BrF₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115403
CAS nummer: 439134-78-8