3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-1GEA 116 EUR
APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₇H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00525589
CAS nummer: 1053656-28-2