(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 123 EUR
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520700
CAS nummer: 1065267-14-2