α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 90.6 EUR
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Kookpunt: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038876
CAS nummer: 273384-78-4