Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 342 EUR
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Formule: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683476
CAS nummer: 144317-44-2