Trifluoropyruvic acid monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 344 EUR
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Formule: C₃HF₃O₃·H₂O
Smeltpunt: 122…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038370
CAS nummer: 10321-14-9
UN: 1759
ADR: 8,III