6-Bromo-7-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 121 EUR
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181511
CAS nummer: 127827-52-5