2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 192 EUR
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185840
CAS nummer: 947249-27-6