4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 87.6 EUR
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₀BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24448783
CAS nummer: 1437794-36-9