3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 125 EUR
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405788
CAS nummer: 947249-14-1